Stampa…
1,4-Diossano 99.5% per HPLC
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Glicoletiletere, 1,4-Dietilendiossido, p-Diossano
268340010 268340025
ACRO268340010EA 252 EUR
ACRO268340010 ACRO268340025
1,4-Diossano 99.5% per HPLC
1,4-Diossano
Formula: C₄H₈O₂
Peso molecolare: 88.11 g/mol
Punto di ebollizione: 101.1
Punto di fusione: 12 °C
Densità: 1.034 g/cm³
Flash Pt: 12
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006571
CAS Number: 123-91-1
EINECS: 204-661-8
UN: 1165
ADR: 3 II
Merck Index: 13,03330
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df424642d4a7a96d2eebfb99cf9a2e6d128185d0&vid=37c3b8119f755f99624576b4e975000cbbb8349d&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.025 %
GC ≥99.4 %
UV 1 cm cell vs HPLC-grade water
Residue after evaporation ≤0.0002 %
Filtered to 0.2 micrometer Filtered