Stampa…
1,5-Diazobicyclo[4.3.0]-5-nonene per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03603.0025 8.03603.0100
8.03603.0025EA 93.2 EUR
8.03603.0025 8.03603.0100
1,5-Diazobicyclo[4.3.0]-5-nonene per sintesi, Sigma-Aldrich®
1,5-Diazobicyclo[4.3.0]-5-nonene
Formula: C₇H₁₂N₂
Punto di ebollizione: 110 °C (20 hPa)
Densità: 1 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 94 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005554
CAS Number: 3001-72-7
EINECS: 221-087-3
UN: 3267
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 124.18 g/mol
Boiling Point 110 °C (20 hPa)
Flash Point 94 °C
Refractive Index 1.519 (20 °C, 589 nm)
Density 1.04 g/cm3 (20 °C)