1,5-Diazobicyclo[4.3.0]-5-nonene 98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
DBN, 2,3,4,6,7,8-Hexahydropyrrolo[1,2-a]pyrimidine, 1,5-Diazabicyclo[4.3.0]-5-nonene
159610250
159611000
ACRO159610250EA
63.5
EUR
ACRO159610250
ACRO159611000
1,5-Diazobicyclo[4.3.0]-5-nonene 98%
1,5-Diazobicyclo[4.3.0]-5-nonene
Formula:
C₇H₁₂N₂ Peso molecolare: 124,19 g/mol Punto di ebollizione: 95…98 °C (7,5 mmHg) Densità: 1 g/cm³ Flash Pt: 94 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005554 CAS Number: 3001-72-7 EINECS: 221-087-3 UN: 3267 ADR: 8,II |
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5190 to 1.5210 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤1 % |
GC | ≥97.5 % |