Stampa…
1-Methylcyclohexene 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
L15014.06 L15014.14
L15014.06EA 28.3 EUR
L15014.06 L15014.14
1-Methylcyclohexene 96%
1-Methylcyclohexene
Purity: 96% CAS No.: 591-49-1 Molecular Formula: C7H12 Formula Weight: 96.17 Flash Point: -1°(30°F) Refractive Index: 1.4500 Boiling Point: 108-112° Beilstein Reference: 1304483 UN No.: 3295 MDL No.: MFCD00001548
Formula: C₇H₁₂
Punto di ebollizione: 108…112 °C
Punto di fusione: –120,4 °C
Densità: 0,810
Flash Pt: –1 °C (30 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001548
CAS Number: 591-49-1
EINECS: 209-718-0
UN: 3295
ADR: 3,II