cis-Cicloottene 95% stabilizzato
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
(Z)-Cyclooctene
Stabilization:
Stabilised with IRGANOX 1076
Stabilized
Purity: 95%
CAS No.: 931-87-3
Molecular Formula: C8H14
Formula Weight: 110.20
Flash Point: 25°(77°F)
Refractive Index: 1.4700
Odour: Recognizable
Melting Point: -16°
Boiling Point: 145-146°
Beilstein Reference: 1280166
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00001753
Formula:
C₈H₁₄ Peso molecolare: 110,2 g/mol Punto di ebollizione: 145…146 °C Punto di fusione: –16 °C Densità: 0,848 Flash Pt: 25 °C (77 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001753 CAS Number: 931-87-3 EINECS: 213-243-4 UN: 3295 ADR: 3,III |