Ciclopentene ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 142-29-0
Molecular Formula: C5H8
Formula Weight: 68.12
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -29°(-20°F)
Refractive Index: 1.4225
Melting Point: -135°
Boiling Point: 44-45°
Beilstein Reference: 635707
UN No.: 2246
MDL No.: MFCD00001394
Formula:
C₅H₈ Peso molecolare: 68,12 g/mol Punto di ebollizione: 44…45 °C Punto di fusione: –135 °C Densità: 0,773 Flash Pt: –29 °C (–20 °F) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00001394 CAS Number: 142-29-0 EINECS: 205-532-9 UN: 2246 ADR: 3,II |