Ciclopentene ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 142-29-0
Molecular Formula: C5H8
Formula Weight: 68.12
Flash Point: -29°(-20°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.773
Refractive Index: 1.4225
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: Colourless
Melting Point: -135°
Boiling Point: 44-45°
Beilstein Reference: 635707
UN No.: 2246
MDL No.: MFCD00001394
Formula:
C₅H₈ Peso molecolare: 68,12 g/mol Punto di ebollizione: 44…45 °C Punto di fusione: –135 °C Densità: 0,773 Flash Pt: –29 °C (–20 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001394 CAS Number: 142-29-0 EINECS: 205-532-9 UN: 2246 ADR: 3,II |