Stampa…
Ciclopentene 95+%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
295905000 295900025 295901000
ACRO295905000EA 142 EUR
ACRO295905000 ACRO295900025 ACRO295901000
Ciclopentene 95+%
Ciclopentene
Formula: C₅H₈
Peso molecolare: 68,12 g/mol
Punto di ebollizione: 44 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –135 °C
Densità: 0,774 g/cm³
Flash Pt: –30 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00001394
CAS Number: 142-29-0
EINECS: 205-532-9
UN: 2246
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4200 to 1.4240 (20°C, 589 nm)
GC ≥95.0 %