Cicloesene stabilizzato per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02824.0100
8.02824.0500
8.02824.1000
8.02824.2500
8.02824.0100EA
23.5
EUR
8.02824.0100
8.02824.0500
8.02824.1000
8.02824.2500
Cicloesene stabilizzato per sintesi, Sigma-Aldrich®
Cicloesene
Formula:
C₆H₁₀ Peso molecolare: 82,15 g/mol Punto di ebollizione: 83 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –104 °C Densità: 0,81 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: –20 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001539 CAS Number: 110-83-8 EINECS: 203-807-8 UN: 2256 ADR: 3,II Merck Index: 13,02756 |
Solubility | 0.21 g/l (20 °C) |
Melting Point | -104 °C |
Molar Mass | 82.14 g/mol |
Boiling Point | 83 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 90 hPa (20 °C) |
Flash Point | 1.2 - 7.7 %(V) |
Refractive Index | -20 °C DIN 51755 Part 1 |
Density | 0.81 g/cm3 (20 °C) |
pH | 7 - 8 (0.2 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 310 °C |
Viscosity kinematic | 0.82 mm2/s (calculated) |
Hazard Class | 3 |
Hazard Class Description | Flammable Liquid |