Stampa…
Cicloesene 99% stabilizzato, puro
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
154840010 154840025 154845000
ACRO154840010EA 59 EUR
ACRO154840010 ACRO154840025 ACRO154845000
Cicloesene 99% stabilizzato, puro
Cicloesene
Formula: C₆H₁₀
Peso molecolare: 82,15 g/mol
Punto di ebollizione: 83 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –104 °C
Densità: 0,81 g/cm³
Flash Pt: –20 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001539
CAS Number: 110-83-8
EINECS: 203-807-8
UN: 2256
ADR: 3,II
Merck Index: 13,02756
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4450 to 1.4480 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer Approx. 100 ppm 2-tert-Butyl-4-methylphenol