Stampa…
Cycloheptene 96% stabilizzato
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Stabilization: stabilizzato con BHT/Ionolo
H29062.14 H29062.06
H29062.14EA 339 EUR
H29062.14 H29062.06
Cycloheptene 96% stabilizzato
Cycloheptene
Stabilized with 0.1% BHT
Purity: 96% CAS No.: 628-92-2 Molecular Formula: C7H12 Formula Weight: 96.17 Flash Point: -7°(19°F) Refractive Index: 1.458 Boiling Point: 112-115° UN No.: 2242 MDL No.: MFCD00004156
Formula: C₇H₁₂
Peso molecolare: 96,17 g/mol
Punto di ebollizione: 112…115 °C
Punto di fusione: –56 °C
Densità: 0,833
Flash Pt: –7 °C (19 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004156
CAS Number: 628-92-2
EINECS: 211-060-4
UN: 2242
ADR: 3,II