Stampa…
Cycloheptene 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
304260050 304260250
ACRO304260050EA 103 EUR
ACRO304260050 ACRO304260250
Cycloheptene 95%
Cycloheptene
Formula: C₇H₁₂
Peso molecolare: 96,17 g/mol
Punto di ebollizione: 114,6 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –56 °C
Densità: 0,82 g/cm³
Flash Pt: –006 °C
MDL Number: MFCD00004156
CAS Number: 628-92-2
EINECS: 211-060-4
UN: 2242
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4550 to 1.4610 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Stabilizer 0.1 % BHT