Stampa…
Tetrachlorocyclopropene 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
420190050 420190250
ACRO420190050EA 134 EUR
ACRO420190050 ACRO420190250
Tetrachlorocyclopropene 98%
Tetrachlorocyclopropene
Formula: C₃Cl₄
Punto di ebollizione: 125…130 °C
Densità: 1,45 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
CAS Number: 6262-42-6
EINECS: 228-418-0
ADR: 6.1,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5063 to 1.5083 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer Approx. 0.01 % Citric acid
Relative density (20/4°C) 1.026 to 1.036
Acid value ≤5 mg KOH/g