Methylcyclopentane, Supelco®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
Formula:
C₆H₁₂ Punto di ebollizione: 71,8 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –142 °C Densità: 0,74 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: –17 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001382 CAS Number: 96-37-7 EINECS: 202-503-2 UN: 2298 ADR: 3,II |