Metilcicloesano ≥99%, TECHNICAL
Fornitore: VWR Chemicals
|
Pericolo
|
Formula:
C₆H₁₁CH₃ Punto di ebollizione: 101 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –126 °C Densità: 0,7693 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: –4 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001497 CAS Number: 108-87-2 EINECS: 203-624-3 UN: 2296 ADR: 3,II Merck Index: 13,06074 |
|
Assay | Min. 99 % |
Identification | Passes test |
Water | Max. 50 ppm |