Stampa…
Metilcicloesano per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06147.0100 8.06147.1000 8.06147.2500 8.06147.9150 8.06147.9155 8.06147.6010
8.06147.0100EA 34.5 EUR
8.06147.0100 8.06147.1000 8.06147.2500 8.06147.9150 8.06147.9155 8.06147.6010
Metilcicloesano per sintesi, Sigma-Aldrich®
Metilcicloesano
Formula: C₆H₁₁CH₃
Peso molecolare: 98,19 g/mol
Punto di ebollizione: 101 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –126 °C
Densità: 0,7693 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: –4 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001497
CAS Number: 108-87-2
EINECS: 203-624-3
UN: 2296
ADR: 3,II
Merck Index: 13,06074
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f7f0d5a1c32138da16df4781897a9c0184e42b7&vid=bdf21631e23ea6c488d937c36b761b0104e21e02&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Solubility 0.014 g/l (20 °C)
Melting Point -126 °C
Molar Mass 98.19 g/mol
Boiling Point 100.9 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 48 hPa (20 °C)
Flash Point -4 °C
Explosion Limit 1.1 - 6.7 %(V)
Density 0.77 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 260 °C
Hill Formula C7H14
Chemical Formula C6H11CH3