Stampa…
Methylenecyclohexane 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
325510010 325510050
ACRO325510010EA 44.8 EUR
ACRO325510010 ACRO325510050
Methylenecyclohexane 98%
Methylenecyclohexane
Formula: C₇H₁₂
Peso molecolare: 96,17 g/mol
Punto di ebollizione: 102…103 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –126 °C
Densità: 0,8 g/cm³
Flash Pt: –006 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00001661
CAS Number: 1192-37-6
EINECS: 203-624-3
UN: 1993
ADR: 3,II
Merck Index: 13,06074
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4465 to 1.4505 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %