Stampa…
Metilcicloesano 99%, extra puro
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
126580010 126580025
ACRO126580010EA 38 EUR
ACRO126580010 ACRO126580025
Metilcicloesano 99%, extra puro
Metilcicloesano
Formula: C₆H₁₁CH₃
Peso molecolare: 98,19 g/mol
Punto di ebollizione: 101 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –126,3 °C
Densità: 0,77 g/cm³
Flash Pt: –3 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001497
CAS Number: 108-87-2
EINECS: 203-624-3
UN: 2296
ADR: 3,II
Merck Index: 13,06074
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f7f0d5a1c32138da16df4781897a9c0184e42b7&vid=bdf21631e23ea6c488d937c36b761b0104e21e02&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4210 to 1.4240 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA
Residue after evaporation ≤0.01 %