Stampa…
Ethylcyclohexane 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
118310250 118311000
ACRO118310250EA 46.3 EUR
ACRO118310250 ACRO118311000
Ethylcyclohexane 99+%
Ethylcyclohexane
Formula: C₈H₁₆
Punto di ebollizione: 132 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –111 °C
Densità: 0,78 g/cm³
Flash Pt: 18 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001523
CAS Number: 1678-91-7
EINECS: 216-835-0
UN: 3295
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4311 to 1.4331 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Clarity of solution Passes test