tert-Butylcyclohexane ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99+%
CAS No.: 3178-22-1
Molecular Formula: C10H20
Formula Weight: 140.27
Flash Point: 40°(104°F)
Refractive Index: 1.4470
Melting Point: -41°
Boiling Point: 171°
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00001471
Formula:
C₁₀H₂₀ Punto di ebollizione: 171 °C Punto di fusione: –41 °C Densità: 0,830 Flash Pt: 40 °C (104 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001471 CAS Number: 3178-22-1 EINECS: 221-652-4 UN: 3295 ADR: 3,III |