Cyclopropanemethylamine ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 2516-47-4
Molecular Formula: C4H9N
Formula Weight: 71.12
Flash Point: 2°(36°F)
Refractive Index: 1.4330
Odour: Amine-like
Boiling Point: 85-86°
Beilstein Reference: 773674
UN No.: 2733
MDL No.: MFCD00037147
Formula:
C₄H₉N Punto di ebollizione: 85…86 °C Densità: 0,820 Flash Pt: 2 °C (36 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00037147 CAS Number: 2516-47-4 EINECS: 219-737-6 UN: 2733 ADR: 3,II |