Stampa…
Cyclopropanemethylamine 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
258720100 258720050 258720500
ACRO258720100EA 148 EUR
ACRO258720100 ACRO258720050 ACRO258720500
Cyclopropanemethylamine 97%
Cyclopropanemethylamine
Formula: C₄H₉N
Punto di ebollizione: 84…85 °C (760 mmHg)
Densità: 0,82 g/cm³
Flash Pt: –30 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00037147
CAS Number: 2516-47-4
EINECS: 219-737-6
UN: 2733
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4300 to 1.4340 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %