Stampa…
1-Methylcyclohexanecarboxylic acid 99
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 1-Methyl-1-cyclohexanecarboxylic acid, 1-Methylcyclohexane-1-carboxylic acid
B21713.06 B21713.14 B21713.18
B21713.06EA 46.2 EUR
B21713.06 B21713.14 B21713.18
1-Methylcyclohexanecarboxylic acid 99
1-Methylcyclohexanecarboxylic acid
Purity: 99% CAS No.: 1123-25-7 Molecular Formula: C8H14O2 Formula Weight: 142.20 Flash Point: 100°(212°F) Melting Point: 36-39° Boiling Point: 236° Beilstein Reference: 1859220 MDL No.: MFCD00001463
Formula: C₈H₁₄O₂
Peso molecolare: 142.2 g/mol
Punto di ebollizione: 236 °C
Punto di fusione: 36…39 °C
Densità: 1.0115 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 100 °C (212 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001463
CAS Number: 1123-25-7
EINECS: 214-371-3