Stampa…
5-Methyl-1,3-cyclohexanedione ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Methylcyclohexane-1,3-dione
A15280.03 A15280.06 A15280.14
A15280.03EA 46.3 EUR
A15280.03 A15280.06 A15280.14
5-Methyl-1,3-cyclohexanedione ≥98%
5-Methyl-1,3-cyclohexanedione
Purity: 98% CAS No.: 4341-24-6 Molecular Formula: C7H10O2 Formula Weight: 126.16 Melting Point: 126-130° Beilstein Reference: 1099692
Formula: C₇H₁₀O₂
Peso molecolare: 126,16 g/mol
Punto di fusione: 126…130 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010379
CAS Number: 4341-24-6