Stampa…
Dimedone ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 5,5-Dimethyl-1,3-cyclohexanedione, 5,5-Dimethylcyclohexane-1,3-dione
A10140.14 A10140.22 A10140.36
A10140.14EA 27.9 EUR
A10140.14 A10140.22 A10140.36
Dimedone ≥98%
Dimedone
Purity: 98% CAS No.: 126-81-8 Molecular Formula: C8H12O2 Formula Weight: 140.18 Melting Point: 146-150° Beilstein Reference: 471489 Merck Reference: 14,3242 MDL No.: MFCD00001588
Formula: C₈H₁₂O₂
Peso molecolare: 140,18 g/mol
Punto di ebollizione: 234 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 146…150 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001588
CAS Number: 126-81-8
EINECS: 204-804-4
Merck Index: 14,3242