Stampa…
Dimedone 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
116150250 116151000 116155000 116150025
ACRO116150250EA 46.5 EUR
ACRO116150250 ACRO116151000 ACRO116155000 ACRO116150025
Dimedone 99%
Dimedone
Formula: C₈H₁₂O₂
Punto di ebollizione: 234 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 147…150 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001588
CAS Number: 126-81-8
EINECS: 204-804-4
Merck Index: 13,03268
Visualizza i codici
Appearance White to yellow to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 146 to 150 °C
HPLC ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Phosphate (PO4) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤2 ppm
KMnO4-reducing substance Passes test