3-Methyl-1,2-cyclohexanedione ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
B22623.06
B22623.14
B22623.06EA
64
EUR
B22623.06
B22623.14
3-Methyl-1,2-cyclohexanedione ≥98%
3-Methyl-1,2-cyclohexanedione
Purity: 98+%
CAS No.: 3008-43-3
Molecular Formula: C7H10O2
Formula Weight: 126.16
Melting Point: 57-59°
Boiling Point: 69-72°/1mm
MDL No.: MFCD00209518
Formula:
C₇H₁₀O₂ Peso molecolare: 126,16 g/mol Punto di ebollizione: 69…72 °C (1 mmHg) Punto di fusione: 57…59 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00209518 CAS Number: 3008-43-3 EINECS: 221-122-2 |