Stampa…
3-Methyl-1,2-cyclopentanedione ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 3-Methyl-1,2-cyclopentanedione, Maple lactone, Methyl cyclopentenolone, 3-Methylcyclopentane-1,2-dione
A10255.09 A10255.18 A10255.22
A10255.09EA 25.8 EUR
A10255.09 A10255.18 A10255.22
3-Methyl-1,2-cyclopentanedione ≥98%
3-Methyl-1,2-cyclopentanedione
Purity: 98+% CAS No.: 765-70-8 Molecular Formula: C6H8O2 Formula Weight: 112.13 Melting Point: 103-107° Beilstein Reference: 2076520
Formula: C₆H₈O₂
Punto di ebollizione: 210 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 103…107 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001417
CAS Number: 765-70-8
EINECS: 212-154-8