3-Methyl-1,2-cyclopentanedione 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
3-Methyl-1,2-cyclopentanedione, Maple lactone, Methyl cyclopentenolone, 3-Methylcyclopentane-1,2-dione
Formula:
C₆H₈O₂ Punto di ebollizione: 210 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 105…110 °C Flash Pt: 100 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001417 CAS Number: 765-70-8 EINECS: 212-154-8 |
Appearance | White to yellow Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 104 to 108 °C |
GC | ≥98.5 % |