Stampa…
2-Methyl-1,3-cyclopentanedione ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
A13936.06 A13936.14 A13936.22
A13936.06EA 46.9 EUR
A13936.06 A13936.14 A13936.22
2-Methyl-1,3-cyclopentanedione ≥98%
2-Methyl-1,3-cyclopentanedione
Purity: 98% CAS No.: 765-69-5 Molecular Formula: C6H8O2 Formula Weight: 112.13 Melting Point: 212-216° Beilstein Reference: 1237255
Formula: C₆H₈O₂
Punto di ebollizione: 213 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 212…216 °C
Densità: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001406
CAS Number: 765-69-5
EINECS: 212-153-2