Stampa…
2-Methyl-1,3-cyclopentanedione 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 2-Methylcyclopentane-1,3-dione
152320250 152321000
ACRO152320250EA 106 EUR
ACRO152320250 ACRO152321000
2-Methyl-1,3-cyclopentanedione 98%
2-Methyl-1,3-cyclopentanedione
Formula: C₆H₈O₂
Peso molecolare: 112,13 g/mol
Punto di ebollizione: 213 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 212…216 °C
Densità: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001406
CAS Number: 765-69-5
EINECS: 212-153-2
Visualizza i codici
Appearance Light beige to tan Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 212 to 216 °C
GC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %