2-Methyl-1,3-cyclohexanedione 98+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
126590250
126591000
126592000
ACRO126590250EA
103
EUR
ACRO126590250
ACRO126591000
ACRO126592000
2-Methyl-1,3-cyclohexanedione 98+%
2-Methyl-1,3-cyclohexanedione
Formula:
C₇H₁₀O₂ Punto di ebollizione: 213 °C (1013 hPa) Punto di fusione: >204 °C Densità: 1,33 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001587 CAS Number: 1193-55-1 EINECS: 212-153-2 |
Appearance | Off-white to pink-orange to light brown Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | ≥204 °C |
Water | ≤1 % (K.F.) |
Titration with NaOH | ≥98.0 % |