Stampa…
4-Metilcicloesanone per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20788.0100 8.20788.0500
8.20788.0100EA 73.7 EUR
8.20788.0100 8.20788.0500
4-Metilcicloesanone per sintesi, Sigma-Aldrich®
4-Metilcicloesanone
Formula: C₇H₁₂O
Peso molecolare: 112,17 g/mol
Punto di ebollizione: 170 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –41 °C
Densità: 0,92 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 48 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001643
CAS Number: 589-92-4
EINECS: 209-665-3
UN: 2297
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point -41 °C
Molar Mass 112.17 g/mol
Boiling Point 169 - 171 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 20 hPa (65 °C)
Flash Point 48 °C
Density 0.92 g/cm3 (20 °C)