4-Metilcicloesanone ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
A13186.14
A13186.22
A13186.14EA
28.9
EUR
A13186.14
A13186.22
4-Metilcicloesanone ≥98%
4-Metilcicloesanone
Purity: 98+%
CAS No.: 589-92-4
Molecular Formula: C7H12O
Formula Weight: 112.17
Flash Point: 48°(118°F)
Refractive Index: 1.4450
Melting Point: -41°
Boiling Point: 169-171°
Beilstein Reference: 506746
UN No.: 2297
MDL No.: MFCD00001643
Formula:
C₇H₁₂O Peso molecolare: 112,17 g/mol Punto di ebollizione: 169…171 °C Punto di fusione: –41 °C Densità: 0,914 Flash Pt: 48 °C (118 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001643 CAS Number: 589-92-4 EINECS: 209-665-3 UN: 2297 ADR: 3,III |