4-Etilcicloesanone ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
|
L09363.14
L09363.22
L09363.14EA
67.9
EUR
L09363.14
L09363.22
4-Etilcicloesanone ≥99%
4-Etilcicloesanone
Purity: 99%
CAS No.: 5441-51-0
Molecular Formula: C8H14O
Formula Weight: 126.20
Flash Point: 63°(145°F)
Refractive Index: 1.4515
Odour: Characteristic
Boiling Point: 192-194°
Beilstein Reference: 1924964
MDL No.: MFCD00001644
Formula:
C₈H₁₄O Peso molecolare: 126,2 g/mol Punto di ebollizione: 192…194 °C Densità: 0,895 Flash Pt: 63 °C (145 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001644 CAS Number: 5441-51-0 EINECS: 226-629-2 |