2-Metilcicloesanone ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 583-60-8
Molecular Formula: C7H12O
Formula Weight: 112.17
Flash Point: 46°(114°F)
Physical Form: Clear liquid
Density: 0.925
Refractive Index: 1.4480
Appearance: Colourless
Melting Point: -14°
Boiling Point: 162-163°
Beilstein Reference: 506751
UN No.: 2297
MDL No.: MFCD00001635
Formula:
C₇H₁₂O Peso molecolare: 112,17 g/mol Punto di ebollizione: 162…163 °C Punto di fusione: –14 °C Densità: 0,925 Flash Pt: 46 °C (114 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001635 CAS Number: 583-60-8 EINECS: 209-513-6 UN: 2297 ADR: 3,III |