Stampa…
2-Metilcicloesanone 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
126610500 126612500 126610010
ACRO126610500EA 33.6 EUR
ACRO126610500 ACRO126612500 ACRO126610010
2-Metilcicloesanone 98%
2-Metilcicloesanone
Formula: C₇H₁₂O
Peso molecolare: 112,17 g/mol
Punto di ebollizione: 162…163 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –14 °C
Densità: 0,924 g/cm³
Flash Pt: 48 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001635
CAS Number: 583-60-8
EINECS: 209-513-6
UN: 2297
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4460 to 1.4500 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %