Stampa…
2,4,4-Trimethylcyclopentanone ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
B20425.03 B20425.06
B20425.03EA 36.4 EUR
B20425.03 B20425.06
2,4,4-Trimethylcyclopentanone ≥98%
2,4,4-Trimethylcyclopentanone
Purity: 98% CAS No.: 4694-12-6 Molecular Formula: C8H14O Formula Weight: 126.20 Flash Point: 43°(110°F) Refractive Index: 1.4320 Boiling Point: 159-161° UN No.: 1224 MDL No.: MFCD00019313
Formula: C₈H₁₄O
Peso molecolare: 126,2 g/mol
Punto di ebollizione: 159…161 °C
Punto di fusione: –25,6 °C
Densità: 0,877
Flash Pt: 43 °C (110 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00019313
CAS Number: 4694-12-6
EINECS: 225-155-3
UN: 1224
ADR: 3,III