Stampa…
Cyclohexylacetone 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
A12748.06 A12748.14
A12748.06EA 173 EUR
A12748.06 A12748.14
Cyclohexylacetone 96%
Cyclohexylacetone
Refractive Index: 1.4528
Boiling Point: 198-200°
MDL No.: MFCD00019395
Formula: C₉H₁₆O
Punto di ebollizione: 198…200 °C
Densità: 0,905
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00019396
CAS Number: 103-78-6
EINECS: 203-143-9