Stampa…
(Bromomethyl)cyclopropane 96%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
221810010 221810050 221810250
ACRO221810010EA 81.4 EUR
ACRO221810010 ACRO221810050 ACRO221810250
(Bromomethyl)cyclopropane 96%
(Bromomethyl)cyclopropane
Formula: C₄H₇Br
Peso molecolare: 135 g/mol
Punto di ebollizione: 101…108 °C (760 mmHg)
Densità: 1,38 g/cm³
Flash Pt: 41 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00001306
CAS Number: 7051-34-5
EINECS: 230-331-8
UN: 1993
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to slightly colored Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4750 to 1.4790 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥95 %
Specific gravity (20°C) 1.385 to 1.415