Stampa…
(Bromomethyl)cyclobutane 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Cyclobutyl methyl bromide
367640050 367640250 367641000
ACRO367640050EA 59.8 EUR
ACRO367640050 ACRO367640250 ACRO367641000
(Bromomethyl)cyclobutane 99%
(Bromomethyl)cyclobutane
Formula: C₅H₉Br
Peso molecolare: 149,03 g/mol
Punto di ebollizione: 145…148 °C (760 mmHg)
Densità: 1,339 g/cm³
Flash Pt: 27 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040960
CAS Number: 17247-58-4
UN: 1993
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4790 to 1.4830 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %