(2-Bromoethyl)cyclohexane ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 1647-26-3
Molecular Formula: C8H15Br
Formula Weight: 191.12
Flash Point: 96°(204°F)
Refractive Index: 1.4900
Boiling Point: 70-71°/6mm
Beilstein Reference: 1919816
MDL No.: MFCD00019398
Formula:
C₈H₁₅Br Punto di ebollizione: 70…71 °C (6 mmHg) Densità: 1,221 Flash Pt: 96 °C (204 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00019398 CAS Number: 1647-26-3 EINECS: 216-712-1 |