Stampa…
1-Ethynylcyclohexanol ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
L12591.22 L12591.36
L12591.22EA 47.5 EUR
L12591.22 L12591.36
1-Ethynylcyclohexanol ≥99%
1-Ethynylcyclohexanol
Purity: 99% CAS No.: 78-27-3 Molecular Formula: C8H12O Formula Weight: 124.18 Flash Point: 73°(163°F) Refractive Index: 1.4830 Odour: Mild Melting Point: 30-33° Boiling Point: 180° Beilstein Reference: 471404 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00003858
Formula: C₈H₁₂O
Punto di ebollizione: 180 °C
Punto di fusione: 30…33 °C
Densità: 0,973
Flash Pt: 73 °C (163 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003858
CAS Number: 78-27-3
EINECS: 201-100-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III