Stampa…
1-Ethynylcyclohexanol 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
119101000 119105000 119100025
ACRO119101000EA 51.9 EUR
ACRO119101000 ACRO119105000 ACRO119100025
1-Ethynylcyclohexanol 99+%
1-Ethynylcyclohexanol
Formula: C₈H₁₂O
Punto di ebollizione: 180 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 30…32 °C
Densità: 0,9763 g/cm³
Flash Pt: 73 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003858
CAS Number: 78-27-3
EINECS: 241-385-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4810 to 1.4840 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %