Stampa…
Ciclopentano per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Pentamethylene
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18769.0250 8.18769.1000 8.18769.0050
8.18769.0250EA 102 EUR
8.18769.0250 8.18769.1000 8.18769.0050
Ciclopentano per sintesi, Sigma-Aldrich®
Ciclopentano
Formula: C₅H₁₀
Peso molecolare: 70,13 g/mol
Punto di ebollizione: 49 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –93,3 °C
Densità: 0,746 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: –41 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001356
CAS Number: 287-92-3
EINECS: 206-016-6
UN: 1146
ADR: 3,II
Merck Index: 13,02769
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4dd230057521cc77c90840c7adfece9c74c0a3b1&vid=9cf6773ff4a3366d35087e189b16059c3c8a7a6a&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -93.3 °C
Molar Mass 70.13 g/mol
Boiling Point 49 °C
Vapor Pressure 346 hPa (20 °C)
Flash Point -42 °C
Refractive Index 1.4065 (20 °C)
Explosion Limit 1.5 - 8.7 %(V)
Density 0.75 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 380 °C