Stampa…
Ciclopentano 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Pentamethylene
A14697.0F A14697.AE A14697.AP
A14697.0FEA 344 EUR
A14697.0F A14697.AE A14697.AP
Ciclopentano 95%
Ciclopentano
Purity: 95% CAS No.: 287-92-3 Molecular Formula: C5H10 Formula Weight: 70.14 Flash Point: -37°(-34°F) Physical Form: Liquid Density: 0.748 Refractive Index: 1.4060 Appearance: Colourless Odour: Petrol-like Melting Point: -95° Boiling Point: 47-49° Beilstein Reference: 1900195 Merck Reference: 14,2741 UN No.: 1146 MDL No.: MFCD00001356
Formula: C₅H₁₀
Punto di ebollizione: 47…49 °C
Punto di fusione: –95 °C
Densità: 0,748
Flash Pt: –37 °C (–34 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001356
CAS Number: 287-92-3
EINECS: 206-016-6
UN: 1146
ADR: 3,II
Merck Index: 14,2741
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4dd230057521cc77c90840c7adfece9c74c0a3b1&vid=352021851b7701a448c5b11d43e94d925d03f802&prid=web&clid=SAPDAM