Stampa…
Ciclopentano 97%, extra puro
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Pentamethylene
111480010 111480025 111481000
ACRO111480010EA 197 EUR
ACRO111480010 ACRO111480025 ACRO111481000
Ciclopentano 97%, extra puro
Ciclopentano
Formula: C₅H₁₀
Peso molecolare: 70,13 g/mol
Punto di ebollizione: 50 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –94 °C
Densità: 0,75 g/cm³
Flash Pt: –7 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001356
CAS Number: 287-92-3
EINECS: 206-016-6
UN: 1146
ADR: 3,II
Merck Index: 13,02769
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4dd230057521cc77c90840c7adfece9c74c0a3b1&vid=9cf6773ff4a3366d35087e189b16059c3c8a7a6a&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4050 to 1.4070 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Residue after evaporation ≤0.01 %