Stampa…
Cicloesano, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Hexahydrobenzene, Hexamethylene
M-Clarity™ quality level = MQ100
28920-10ML 28920-5ML
28920-10MLEA 126 EUR
28920-10ML 28920-5ML
Cicloesano, Supelco®
Cicloesano
Formula: C₆H₁₂
Punto di ebollizione: 81 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 7 °C
Densità: 0,7785 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: –18 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003814
CAS Number: 110-82-7
EINECS: 203-806-2
UN: 1145
ADR: 3,II
Merck Index: 13,02752
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=adb3cc7049c48accc581108cb43a934b5e7f0b6b&vid=54385b4749c9566664f3efe7ab6c40106ac1ed0a&prid=web&clid=SAPDAM