Stampa…
4-Propenylveratrole ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
P1103-25ML P1103-500ML
TCIAP1103-25MLEA 21 EUR
TCIAP1103-25ML TCIAP1103-500ML
4-Propenylveratrole ≥98.0% (by GC)
4-Propenylveratrole
Formula: C₁₁H₁₄O₂
Punto di ebollizione: 264°C
Densità: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 100°C
MDL Number: MFCD00009282
CAS Number: 93-16-3
EINECS: 202-224-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0b7ed93b7d83f99a0868de7c5eaa0299e8867c3c&vid=0b7ed93b7d83f99a0868de7c5eaa0299e8867c3c&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomer)