Acido 1-eptansolfonico sale sodico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
Formula:
H₃C(CH₂)₅CH₂SO₃Na Punto di fusione: 300 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007543 CAS Number: 22767-50-6 EINECS: 245-210-5 |
|
Appearance | White powder to crystal |
Purity (Ion exchange titration) | min. 98.0 % |
Solubility in Water | almost transparency |